Läs mer
Indium(III) 2,4-pentanedionat, 98 %
Produktkod. 11361329
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11361329 25 g 25g
11341329 1 g 1g
11351329 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11361329 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013794.14
 Begränsad artikel
I lager
Används i katalysatorer | CAS: 14405-45-9 | C15H21InO6 | 412,15 g/mol
Används i katalysatorer. Indium(III) 2,4-pentandionat används som prekursor för framställning av indium(III)oxid. Det fungerar som en katalysator vid syntesen av oxindolderivat. Den hittar tillämpning i gassensorer. Vidare används det i syntesen av indiumtennoxidnanokristaller. Utöver detta är det involverat i framställningen av tunnfilmssolceller genom kemisk ångavsättning i atomskikt med vätesulfid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14405-45-9
Molekylformel C15H21InO6
Molekylvikt (g/mol) 412.15
MDL-nummer MFCD00013494
InChI-nyckel CMGVNFXMZKDHDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetylacetone indium iii salt, indium iii tris 4-oxo-2-pentene-2-olate
PubChem CID 101644361
IUPAC-namn indium(3+);(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat; (E)-4-oxopent-2-en-2-olat
LEDER [In+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) 2,4-pentanedionate
Smältpunkt 186 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig i bensen; Olöslig i vatten.
Formel vikt 412.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.