Läs mer
Indium(III)acetat, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11379877
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379877 50 g 50g
11369877 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042230.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174,87 g/mol
Indium(III)acetat används som en katalysator vid intermolekylär radikaladdition av organiska jodider till elektrondefekta alkener. Det används också för reduktion av 1-brom-3-fenylpropan till propylbensen. Vidare används den för att framställa indiumoxiden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25114-58-3
Molekylformel C2H4InO2
Molekylvikt (g/mol) 174.87
MDL-nummer MFCD00054347
InChI-nyckel LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC-namn ättiksyra;indium
LEDER CC(=O)O.[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) Acetate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Löslig i vatten, mineralsyra och ättiksyra.
Formel vikt 291.96
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.