Läs mer
Indium(III) acetate, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-4408116
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11369877
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042230.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 25114-58-3 | C2H4InO2 | 174.87 g/mol
Indium(III)acetat används som en katalysator vid intermolekylär radikaladdition av organiska jodider till elektrondefekta alkener. Det används också för reduktion av 1-brom-3-fenylpropan till propylbensen. Vidare används den för att framställa indiumoxiden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25114-58-3
Molekylformel C2H4InO2
Molekylvikt (g/mol) 174.87
MDL-nummer MFCD00054347
InChI-nyckel LGHOYKSQIQISBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium acetate, acetic acid, indium 3+ salt
PubChem CID 24191761
IUPAC-namn ättiksyra;indium
LEDER CC(=O)O.[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) acetate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water,mineral acid and acetic acid.
Formel vikt 291.96
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indium(III) acetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Acetic acid, indium(3+) salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.