Läs mer
Indium(III)bromid, vattenfri, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050967
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11339267
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040126.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13465-09-3
Indium(III)bromid används i organisk syntes som en vattentolerant Lewis syra.Det katalyserar effektivt trekomponentskopplingen avβ -ketoestrar, aldehyder och urea (eller tiourea) för att ge motsvarande dihydropyrimidinoner. Det används som en katalysator för att producera ditioacetaler när oaktiverade alkyner reagerar med tioler och fält som optik och mikroelektronik som använder halvledarteknologi har breda användningsområden för indium i högpresterande solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13465-09-3
MDL-nummer MFCD00011057
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) bromide
Smältpunkt ∼436°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt till gult
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel InBr3
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 354.55
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.74 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.