Läs mer
Indium(III) chloride, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium(III) chloride |
| CAS | 10025-82-8 |
| Kvantitet | 10 g |
| Molekylformel | Cl3In |
| MDL-nummer | MFCD00011058 |
| LEDER | [In+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-] |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.18 |
| Procent renhet | 98% |