Läs mer
Indium(III)klorid, vattenfritt, 98+%
Produktkod. 11339515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339515 5 g 5g
11349515 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11339515 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L18758.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    841.50 SEK
    689.65 SEK / 5g
    Save 151.85 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)klorid används i kända organiska reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrakatalysator. Det är en effektiv katalysator för tioacetalisering och dess kemoselektivitet. Det katalyserar den enantioselektiva ringöppningen av mesoaziridiner med tioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indium(III)klorid används i kända organiska reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrakatalysator. Det är en effektiv katalysator för tioacetalisering och dess kemoselektivitet. Det katalyserar den enantioselektiva ringöppningen av mesoaziridiner med tioler.
Löslighet
Löslig i vatten och tetrahydrofuran. Svårlöslig i alkohol och olöslig i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel. Det smälta tillståndet av indium(III)klorid kan leda elektricitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10025-82-8
Molekylformel InCl3
MDL-nummer MFCD00011058
Specifications
Kokpunkt 800 °C
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride
Smältpunkt 586 °C
Namnnotering anhydra
Kvantitet 5 g
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 3.46
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslighetsinformation Löslig i vatten och tetrahydrofuran. Sparsamt löslig i alkohol och olöslig i eter.
Formel vikt 221.18
Procent renhet ≥98%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Indium(III) chloride, anhydrous
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Indium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.