Läs mer
Indium(III)klorid, vattenfritt, 98+%
Produktkod. 11349515
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11349515 25 g 25g
11339515 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11349515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18758.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2659.57 SEK
    2387.65 SEK / 25g
    Save 271.92 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)klorid används i kända organiska reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrakatalysator. Det är en effektiv katalysator för tioacetalisering och dess kemoselektivitet. Det katalyserar den enantioselektiva ringöppningen av mesoaziridiner med tioler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indium(III)klorid används i kända organiska reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrakatalysator. Det är en effektiv katalysator för tioacetalisering och dess kemoselektivitet. Det katalyserar den enantioselektiva ringöppningen av mesoaziridiner med tioler.
Löslighet
Löslig i vatten och tetrahydrofuran. Svårlöslig i alkohol och olöslig i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel. Det smälta tillståndet av indium(III)klorid kan leda elektricitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-82-8
Molekylformel InCl3
MDL-nummer MFCD00011058
Specifikationer
Kokpunkt 800 °C
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride
Smältpunkt 586 °C
Namnnotering anhydra
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslighetsinformation Löslig i vatten och tetrahydrofuran. Sparsamt löslig i alkohol och olöslig i eter.
Formel vikt 221.18
Procent renhet ≥98%
Odör Luktfritt
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 3.46
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.