Läs mer
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11374967
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374967 250 g 250g
11384967 10 g 10g
11364967 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041977.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)klorid används i organiska reaktioner som Friedel-crafts acylering och Diels-Alder reaktion som en Lewis sur katalysator. Det är en effektiv katalysator för tioacetalisering och dess kemoselektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-82-8
Molekylformel InCl3
MDL-nummer MFCD00011058
Specifikationer
Kokpunkt 800°C
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride
Smältpunkt 586°C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water and tetrhydrofuran. Sparingly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Formel vikt 221.18
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.46
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.