Läs mer
Indium(III) chloride, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-4824752
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11384967
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041977.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)klorid används i organiska reaktioner som Friedel-crafts acylering och Diels-Alder reaktion som en Lewis sur katalysator. Det är en effektiv katalysator för tioacetalisering och dess kemoselektivitet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-82-8
Molekylformel InCl3
MDL-nummer MFCD00011058
Specifikationer
Kokpunkt 800°C
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride
Smältpunkt 586°C
Namnnotering anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslighetsinformation Soluble in water and tetrhydrofuran; Sparingly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
Formel vikt 221.18
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.460
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indium(III) chloride anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Indium chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.