Läs mer
Indium(III)klorid, vattenfritt, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11331928
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331928 1 g 1g
11351928 10 g 10g
11341928 50 g 50g
11321928 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11331928 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011856.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-82-8
Det används i kända organiska reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktion som en Lewis-syrakatalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-82-8
MDL-nummer MFCD00011058
Specifikationer
Kokpunkt 800°C
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride
Smältpunkt 586°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslighetsinformation It is very soluble in water and THF. It is sparingly soluble in alcohol and insoluble in ether.
Formel vikt 221.18
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.460 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.