Läs mer
Indium(III) chloride hydrate, 99.99% (metals basis)
Produktkod. p-7048887
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11381928
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011859.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 143983-91-9 | Cl3In | 221.17 g/mol
Indium(III)kloridhydrat används för mild och selektiv klyvning av tert-butyldimetylsilyletrar. Det är en Lewis syra och fungerar som en katalysator för många organiska omvandlingar. Det katalyserar också omvandlingen av aldehyder till ädelstensdiacetater genom kemoselektiv process. Litiumindiumhydrid, ett in situ-reduktionsmedel, kan framställas från indiumtriklorid. Det katalyserar reaktioner som Friedel-Crafts-acylering och Diels-Alder-reaktioner. Det katalyserar också Knoevenagel-kondensering mellan barbitursyran och aldehyden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143983-91-9
Molekylformel Cl3In
Molekylvikt (g/mol) 221.17
MDL-nummer MFCD00011058
InChI-nyckel PSCMQHVBLHHWTO-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-namn indium(3+)triklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3260
Merck Index 14,4958
Löslighetsinformation Soluble in water,diethyl ether,and THF.
Formel vikt 221.18 (Anhydrous)
Procent renhet 99.99%
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indium(III) chloride hydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Indium chloride (InCl3), hydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.