Läs mer
Indium(III) Chloride Tetrahydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium(III) Chloride Tetrahydrate |
| CAS | 22519-64-8 |
| Molekylformel | Cl3H8InO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.In.4H2O/h3*1H;;4*1H2/q;;;+3;;;;/p-3 |
| LEDER | O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[In+3] |
| IUPAC-namn | indium(3+);trichloride;tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.24 |
| Formel vikt | 291.8527 |