Läs mer
Indium(III)klorid, TRC
Produktkod. 30389918
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30389918 2.5 g
1 options
Produktkod. 30389918 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI5337252.5G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) Chloride
CAS 10025-82-8
Molekylformel Cl3In
Kvantitet 2.5 g
Synonym Indium Chloride (InCl3), Indium Chloride, Indium Trichloride, Trichloroindium
InChI formel InChI=1S/3ClH.In/h3*1H;/q;;;+3/p-3
LEDER Cl[In](Cl)Cl
IUPAC-namn Trikloroindigan
Molekylvikt (g/mol) 221.18
Formel vikt 219.8104