Läs mer
Indium(III)klorid, ultratorr, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11438490
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11438490 100 g 100g
11428490 5 g 5g
11418490 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11438490 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044349.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 10025-82-8 | InCl3
Indium(III)klorid används som katalysator för vattenhaltiga organiska reaktioner inklusive CC-bindningsbildning, aldolreaktioner och reduktioner och för organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-82-8
Molekylformel InCl3
MDL-nummer MFCD00011058
Specifikationer
Kokpunkt 800 °C
Kemiskt namn eller material Indium(III) chloride
Smältpunkt 586 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,999 % (metallbaserad bas)
Densitet 3.46
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 221.18
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.