Läs mer
Indium(III) fluoride, anhydrous, 99.95% (metals basis)
Produktkod. 15486985
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 15486985
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045525.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7783-52-0 | F3In
Indium(III)fluorid används vid framställning av icke-oxidglas. Det fungerar som en katalysator i reaktionen av trimetylsilylcyanid (TMSCN) till aldehyder för att få cyanohydriner. Det spelar en viktig roll som en katalysator i organisk syntes för att framställa fluor innehållande 2,4,5-trisubstituerade imidazoler och polysubstituerade pyrroler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-52-0
Molekylformel F3In
MDL-nummer MFCD00016149
Synonym indium fluoride, indium trifluoride, indium 3+ trifluoride, acmc-1bcyn, indium 3+ ion trifluoride, fluoride, fluoride, in, fluoride
Specifikationer
Kokpunkt >1200°C
Kemiskt namn eller material Indium (III) fluoride
Smältpunkt ∼1170°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel InF3
Merck Index 14,4959
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Freely soluble in dilute acids.
Formel vikt 171.82
Procent renhet 99.95%
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.39 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.