Läs mer
Indium(III) iodide, 99.998%, (trace metal basis)
Produktkod. 10553421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10553421 1 g Glasflaska 1g
10202992 5 g Glasflaska 5g
10711365 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10553421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 316010010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13510-35-5 | InI3 | 495.53 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13510-35-5
Molekylformel InI3
Molekylvikt (g/mol) 495.53
MDL-nummer MFCD00016151
InChI-nyckel RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC-namn trijodoindigan
LEDER [In](I)(I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) iodide
Smältpunkt 210.0°C
Färg Brun-gul till gul
Fysisk form Kristaller eller pulver
Kvantitet 1 g
Analysprocentintervall 22.7 to 23.5% (In) (Complexometry)
Linjär formel InI3
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 495.53
Procent renhet 99.998%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.