Läs mer
Indium(III) iodide, anhydrous, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11391918
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11391918 10 g 10g
11371918 2 g 2g
11381918 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11391918 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011854.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13510-35-5 | I3In | 495.531 g/mol
Indium(III)jodid används i kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13510-35-5
Molekylformel I3In
Molekylvikt (g/mol) 495.531
MDL-nummer MFCD00016151
InChI-nyckel RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis
PubChem CID 83539
IUPAC-namn trijodoindigan
LEDER [In](I)(I)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) iodide
Smältpunkt 210°C
Färg Röd till gul
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.994% (Metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 495.53
Känslighet Hygroscopic
Densitet 4.69
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.