Läs mer
Indium(III) iodide, ultra dry, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
876.88 SEK - 12630.20 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 13510-35-5 |
|---|---|
| Molekylformel | I3In |
| Molekylvikt (g/mol) | 495.531 |
| MDL-nummer | MFCD00016151 |
| InChI-nyckel | RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K |
| Synonym | indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis |
| PubChem CID | 83539 |
| IUPAC-namn | triiodoindigane |
| LEDER | [In](I)(I)I |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15477385
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047108.04 |
2g |
876.88 SEK
2g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15487385
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047108.09 |
2871.01 SEK
10g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
|
15497385
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047108.18 |
50g |
12630.20 SEK
50g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Kemiska identifierare
| 13510-35-5 | |
| 495.531 | |
| RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
| 83539 | |
| [In](I)(I)I |
| I3In | |
| MFCD00016151 | |
| indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| triiodoindigane |
Specifikationer
| Indium(III) iodide | |
| 13510-35-5 | |
| I3In | |
| UN3260 | |
| Soluble in water. | |
| [In](I)(I)I | |
| 495.531 | |
| 495.53 | |
| Ampule | |
| 4.69 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00016151 | |
| indium triiodide, indium iii iodide, indium iodide ini3, acmc-20akqd, ini3, indium iii iodide, anhydrous, indium iii iodide, anhydrous, powder trace metals basis | |
| RMUKCGUDVKEQPL-UHFFFAOYSA-K | |
| triiodoindigane | |
| 83539 | |
| 99.999% | |
| Hygroscopic; Light sensitive |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H334-H361-H314-H318-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H315-H317-H319-H334-H335-H360
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-839-6
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures