Läs mer
Indium(III) isopropoxide, 99+% (metals basis), 5% w/v isopropanol
Produktkod. 11445330
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11445330 25 mL 25ml
11455330 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11445330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044562.AC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38218-24-5 | C9H21InO3 | 292.082 g/mol
Prekursor som används vid framställning av filmer innehållande indiumoxid
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38218-24-5
Molekylformel C9H21InO3
Molekylvikt (g/mol) 292.082
MDL-nummer MFCD00210318
InChI-nyckel OVZUSPADPSOQQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triisopropoxyindium iii, indium iii isopropoxide, indium, m5-oxotetrakis m-2-propanolato tetrakis m3-2-propanolato pentakis 2-propanolato penta-9ci, 2-propanol, indium 3+ salt 9ci, acmc-20mnpq, indium tripropan-2-olate, indium 3+ ion tris propan-2-olate, indium 3+ tris propan-2-olate, indium iii isopropoxide, 5 w/v % solutionin 2-propanol, 99.9+%
PubChem CID 57346963
IUPAC-namn indium(3+);propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium (III) isopropoxide
Färg Färglös
Densitet 0.78 g/mL
Kokpunkt 82°C
Flampunkt 12°C (54°F)
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel In[OCH(CH3)2]3
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN1219
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Miscible with alcohols,ketones and esters.
Formel vikt 292.08
Procent renhet ≥99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 5% w/v isopropanol
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.