Läs mer
Indium(III) nitrate hydrate, In 29% min.
Produktkod. 11473787
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473787 25 g 25g
11483787 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11473787 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18252.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 207398-97-8 | InN3O9 | 300.83 g/mol
Indium(III)nitrathydrat fungerar som ett oxidationsmedel. Det används vid tillverkning av koordinerade polymerfilmer som används vid framställning av nanopartiklar av indium(III)oxid. Det används vid syntes av andra indiumkomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Indium(III)nitrathydrat fungerar som ett oxidationsmedel. Det används vid tillverkning av koordinerade polymerfilmer som används vid framställning av nanopartiklar av indium(III)oxid. Det används vid syntes av andra indiumkomplex.
Löslighet Löslig i vatten, metanol och etanol
.
Anmärkningar
Den är stabil vid rumstemperatur. Hygroskopisk. Inkompatibel med starka reduktionsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207398-97-8
Molekylformel InN3O9
Molekylvikt (g/mol) 300.83
MDL-nummer MFCD00149742
InChI-nyckel LKRFCKCBYVZXTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium iii nitrate hydrate, indium nitrate hydrate, nitric acid, indium 3+ salt, hydrate 2:9, indium 3+ ion hydrate trinitrate, indium nitrate hydrate 4.5, indiumnitratehexahydrate, indium nitrate, hydrous, in no3 33h2o, indiumnitratehydratewhitextl, in.3no3.h2o
PubChem CID 3084148
IUPAC-namn indium(3+)trinitrat
LEDER [In+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) nitrate hydrate
Smältpunkt 100°C (in 2H2O)
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent I≥ 29 %
UN-nummer UN1477
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol and ethanol.
Formel vikt 300.83 (Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.