Läs mer
Indium(III)oxid, 99,995 % (metallbas)
Produktkod. 15492277
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15492277 50 g 50g
15482277 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15492277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045460.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Indiumoxid används i stor utsträckning som en n-typ halvledare, som används i integrerade kretsar som ett resistivt element. Den hittar tillämpningar i batterier och som en del av vissa fläckformuleringar. Den används som tunnfilmsbeläggning i optiska, antistatiska och infraröda reflektorer. Den är dopad med tennoxid och används som transparent ledande beläggning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-43-2
Molekylformel In2O3
Molekylvikt (g/mol) 277.63
MDL-nummer MFCD00011060
InChI-nyckel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diindium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) oxide
Smältpunkt 850° volat.
Färg Gult
Fysisk form Pieces
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,995 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten och löslig i syror.
Formel vikt 277.64
Odör Luktfritt
Densitet 7.18
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.