Läs mer
Indium(III) oxide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7050284
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11387838
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036386.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Hittar tillämpning i halvledare och kan användas som ett resistivt element i integrerade kretsar. Den är termiskt stabil och lämpar sig för glas, optik och keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-43-2
Molekylformel In2O3
Molekylvikt (g/mol) 277.63
MDL-nummer MFCD00011060
InChI-nyckel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diindium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) oxide
Smältpunkt 850°C (volat.)
Fysisk form Sintered Granules
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4952
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 277.64
Procent renhet 99.999%
Odör Odorless
Densitet 7.18 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.