Läs mer
Indium(III) oxide, 99.9997%, (trace metal basis)
Produktkod. 11934161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11934161 5 g Glasflaska 5g
11944161 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11934161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 193170050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277.63 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för ultraspåranalys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-43-2
Molekylformel In2O3
Molekylvikt (g/mol) 277.63
MDL-nummer MFCD00011060
InChI-nyckel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diindium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) oxide
Färg Gult
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 81.0 to 84.3% (In) (Complexometry)
Linjär formel In2O3
Merck Index 15,4992
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 277.63
Procent renhet 99.9997%
Kvalitet Spårmetallbas
Förpackning Glasflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.