Läs mer
Indium(III) Oxide, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium(III) Oxide |
| Smältpunkt | 2000°C |
| CAS | 1312-43-2 |
| Kvantitet | 10 g |
| MDL-nummer | MFCD00011060 |
| Synonym | Indium(III) oxide, Indium(III) oxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.63 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 7.18 g/cm3 at 20°C |