Läs mer
Indium(III) phosphide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7050243
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11323358
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036283.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
De vattenlösliga InP/ZnS kärna/skal QDs är ett säkrare alternativ till CdSe/ZnS QDs för biologiska tillämpningar, genom att jämföra deras toxicitet in vitro (cellkultur) och in vivo.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22398-80-7
Molekylformel InP
Molekylvikt (g/mol) 145.792
MDL-nummer MFCD00016153
InChI-nyckel GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
IUPAC-namn indiganylidinfosfan
LEDER P#[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) phosphide
Smältpunkt 1070°C
Kvantitet 1 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4953
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 145.79
Procent renhet 99.999%
Densitet 4.81 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.