Läs mer
Indium(III)fosfid, polykristallin klump, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11482907
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11482907 5 g 5g
11472907 1 g 1g
11492907 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11482907 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15509.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 22398-80-7 | InP | 145.792 g/mol
InP används i högeffekts- och högfrekvent elektronik på grund av dess överlägsna elektronhastighet. Den har också ett direkt bandgap, vilket gör det användbart för optoelektronikenheter som laserdioder. Det används också som ett substrat för epitaxiella indiumgalliumarsenidbaserade optoelektroniska enheter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
InP används i högeffekts- och högfrekvent elektronik på grund av dess överlägsna elektronhastighet. Den har också ett direkt bandgap, vilket gör det användbart för optoelektronikenheter som laserdioder. Det används också som ett substrat för epitaxiella indiumgalliumarsenidbaserade optoelektroniska enheter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22398-80-7
Molekylformel InP
Molekylvikt (g/mol) 145.792
MDL-nummer MFCD00016153
InChI-nyckel GPXJNWSHGFTCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium phosphide, indium iii phosphide, indium monophosphide, unii-sd36lg60g1, ccris 8799, phosphinidyneindium, dsstox_cid_11444, dsstox_rid_78875
PubChem CID 31170
IUPAC-namn indiganylidinfosfan
LEDER P#[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) phosphide
Smältpunkt 1070°C
Fysisk form Polycrystalline Lump
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,4953
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 145.79
Procent renhet 99.99%
Densitet 4.81
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.