Läs mer
Indium(III)selenid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359229
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359229 25 g 25g
11349229 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11359229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 088280.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12056-07-4 | In2Se3
Indium(III)selenid används i solcellsapparater. Det används också för optoelektronik och i solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12056-07-4
Molekylformel In2Se3
MDL-nummer MFCD00016147
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) selenide
Smältpunkt ∽890°C
Färg Silver till grått
Fysisk form Pieces
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 466.52
Odör Odorless
Utseende Silver gray pieces
Densitet 5.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.