Läs mer
Indium(III)selenid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4408121
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11349229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088280.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12056-07-4 | In2Se3
Indium(III)selenid används i solcellsapparater. Det används också för optoelektronik och i solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12056-07-4
Molekylformel In2Se3
MDL-nummer MFCD00016147
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) selenide
Smältpunkt ∽890°C
Färg Silver till grått
Fysisk form Pieces
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 466.52
Odör Odorless
Utseende Silver gray pieces
Densitet 5.67 g/cm3
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.