Läs mer
Indium(III)sulfat, vattenfritt, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11339237
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339237 100 g 100g
11349237 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040102.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III)sulfat, vattenfritt används vid framställning av indium- eller indiumhaltiga ämnen som kopparindiumselenid. Det används för att galvanisera indiummetall, som härdningsmedel vid guldgalvanisering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13464-82-9
Molekylformel In2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 517.80
MDL-nummer MFCD00011059
InChI-nyckel XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonym indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
PubChem CID 26044
LEDER [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) sulfate
Namnnotering Anhydrous
Färg Grå
Fysisk form Fast
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn diindium(3+)trisulfat
Formel vikt 517.83
Procent renhet 99.99%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.438 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.