Läs mer
Indium(III) sulfate hydrate, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7058608
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11380108
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042870.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
Molekylformel In2(SO4)3·xH2O
MDL-nummer MFCD00149747
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium (III) sulfate hydrate
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Crystalline
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 517.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9%