Läs mer
Indium(III) sulfate hydrate, Puratronic™, 99.999% (metals basis)
Produktkod. 11390979
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11390979 10 g 10g
11380979 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390979 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010711.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13464-82-9 | In2O12S3 | 517.80 g/mol
Indium(III)sulfat används Kemisk syntes, härdare i guldgalvaniseringsbad. Det används också för att framställa andra indiumhaltiga ämnen som kopparindiumselenid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13464-82-9
Molekylformel In2O12S3
Molekylvikt (g/mol) 517.80
MDL-nummer MFCD00011059
InChI-nyckel XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
Synonym indium sulfate, indisulfat, indium sulphate, indium iii sulfate, diindium tris sulphate, indium trisulfate, diindium trisulfate, indium sequisulfate, sulfuric acid, indium salt, indisulfat german
PubChem CID 26044
IUPAC-namn indium(3+);trisulfat
LEDER [In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) sulfate hydrate
Smältpunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Lump/Powder
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water and ethanol. Insoluble in basic salts.
Formel vikt 517.83 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.