Läs mer
Indium(III)sulfid, 99,98% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11356239
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11356239 2 g 2g
11366239 10 g 10g
11376239 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11356239 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044835.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Indium(III)sulfid fungerar som halvledare med mellanbandsgap. Det är ett viktigt material för optoelektroniska och fotovoltaiska tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12030-24-9
Molekylformel In2S3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00011061
InChI-nyckel SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diindium(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium (III) sulfide
Smältpunkt 1050°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 325.83
Procent renhet 99.98%
Odör Like rotten eggs
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.