Läs mer
Indium(III) sulfide, 99.999% (metals basis)
Produktkod. p-7059887
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
Produktkod. 15422367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045563.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12030-24-9 | In2S3 | 325.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12030-24-9
Molekylformel In2S3
Molekylvikt (g/mol) 325.82
MDL-nummer MFCD00011061
InChI-nyckel SIXIBASSFIFHDK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diindium(3+)trisulfandiid
LEDER [S--].[S--].[S--].[In+3].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium (III) sulfide
Smältpunkt 1050°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 2 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 325.83
Procent renhet 99.999%
Odör Like rotten eggs
Känslighet Moisture sensitive
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.