Läs mer
Indium(III) trifluoromethanesulfonate, 99% min
Produktkod. p-7050971
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11319277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040131.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 128008-30-0 | C3F9InO9S3 | 562.008 g/mol
Indium(III)trifluormetansulfonat används som ett Lewis syrakatalysator i organisk syntes och som samkatalysator vid organometallisk katalys. Det används också som en reaktant vid framställning av stabila indiumbakteriokloriner och toxiner av dekahydrokinolintyp genom intramolekylära hetero Diels-Alder-reaktioner. Vidare används det vid syntes av bensoxazoler genom cyklokondensationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 128008-30-0
Molekylformel C3F9InO9S3
Molekylvikt (g/mol) 562.008
MDL-nummer MFCD00144478
InChI-nyckel UCYRAEIHXSVXPV-UHFFFAOYSA-K
Synonym indium iii trifluoromethanesulfonate, indium triflate, indium trifluoromethanesulphonate, indium 3+ tritriflate, indium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, indium iii triflate, indium iii trifluoromethanesulphonate, acmc-209bda, in tfa 3, ksc491q8t
PubChem CID 2734680
IUPAC-namn indium(3+);trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium(III) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Löslighetsinformation Slightly soluble in hydrocarbons and diethyl ether. Insoluble in water
Formel vikt 562.02
Procent renhet ≤99%
Känslighet Hygroscopic
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.