Läs mer
Indiumgöt/knapp,≈ 31 mm (1,2 tum) dia. x 5,3 mm (0,21 tum) tjock, 99,99% (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 15434945
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434945 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15434945 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045111.KF
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium ingot/button
Färg Silver
Namnnotering ≈31 mm (1,2 tum) i diameter x 5,3 mm (0,21 tum) tjock
CAS 7440-74-6
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Vikt ≈28g per stycke
Form Pjäser
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel In
MDL-nummer MFCD00134048
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
InChI-nyckel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
LEDER [In]
IUPAC-namn indium
Molekylvikt (g/mol) 114.82
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
Procent renhet 99.99%