Läs mer
Indiumoxid, tenndop, polymer prekursor, oxid ≈20 viktprocent
Produktkod. 11359877
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11359877 10 g 10g
11349877 2 g 2g
11339877 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042229.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Förberedelse av transparenta elektriskt ledande elektroder | CAS: 1312-43-2 | In2O3 | 277,63 g/mol
Det används vid framställning av transparenta elektriska ledande elektroder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1312-43-2
Molekylformel In2O3
Molekylvikt (g/mol) 277.63
MDL-nummer MFCD00011060
InChI-nyckel PJXISJQVUVHSOJ-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn diindium(3+)trioxidandiid
LEDER [O--].[O--].[O--].[In+3].[In+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium oxide
Namnnotering Tennedopad, polymer prekursor
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1993
Flampunkt 13 °C (55 °F)
Löslighetsinformation Löslig i hexan och toluen; Olöslig i alkoholer
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Oxide ≈20 wt%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.