Läs mer
Indiumstav, 2,38 mm (0,094 tum) diameter, 99,99 % (metallbas)
Product Code. 11420580
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
20 cm
5 x 20 cm
Unit Size:
20cm
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11420580 5 x 20 cm Paket med 5
11355657 20 cm 20cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11420580 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043388.Z8
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Add to basket
CAS: 7440-74-6 | I | 114,82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-74-6
Molekylformel In
Molekylvikt (g/mol) 114.82
MDL-nummer MFCD00134048
InChI-nyckel APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym indium, elemental, unii-045a6v3vfx, powder, shot, powder,-100 mesh, indio, shot, tear drop, 4mm 0.2in, ingot, polycrystalline, puratronic, shot, 5mm 0.2in & down, puratronic, wire, 0.5mm 0.02in dia, puratronic
PubChem CID 5359967
ChEBI CHEBI:30430
IUPAC-namn indium
LEDER [In]
Specifications
Kemiskt namn eller material Indium rod
Namnnotering 2,38 mm (0,094 tum) i diameter.
Kvantitet 5 x 20 cm
Odör Luktfritt
Vikt ≈0,33 g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.