Läs mer
Indiumlösning för ICP/MS 10 mg/L HNO3-matris , Fisher chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium |
| Förpackning | Flaska |
| Koncentration | 10 mg/L |
| Lösningsmedel eller matris | Salpetersyra |
| Kvantitet | 100 mL |