Läs mer
Indium tin oxide, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 11353438
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11353438 5 g 5g
11363438 25 g 25g
11343438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11353438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036348.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtennoxid används inom nanoteknik för att ge en väg till en ny generation solceller, för att göra transparenta ledande beläggningar för bildskärmar som flytande kristallskärmar, platta bildskärmar, plasmaskärmar, pekskärmar och elektroniskt bläck. Tunna filmer av ITO används också i organiska lysdioder, antistatiska beläggningar och EMI-skärmning. I organiska lysdioder används ITO som anod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50926-11-9
Molekylformel InOSn
Molekylvikt (g/mol) 249.527
MDL-nummer MFCD00171662
InChI-nyckel AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC-namn indium;oxotin
LEDER O=[Sn].[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium tin oxide
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Odör Odorless
Utseende White powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.