Läs mer
Indium tin oxide, 99.99% (metals basis)
Beskrivning
Indiumtennoxid används inom nanoteknik för att ge en väg till en ny generation solceller, för att göra transparenta ledande beläggningar för bildskärmar som flytande kristallskärmar, platta bildskärmar, plasmaskärmar, pekskärmar och elektroniskt bläck. Tunna filmer av ITO används också i organiska lysdioder, antistatiska beläggningar och EMI-skärmning. I organiska lysdioder används ITO som anod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium tin oxide |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 5 g |
| Analysprocentintervall | 99.99% (Metal basis) |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Odör | Odorless |
| Utseende | White powder |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.