Läs mer
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%
Beskrivning
Indiumtennoxid är en av de mest använda transparenta ledande oxiderna på grund av dess viktiga egenskaper som elektrisk ledningsförmåga och optisk transparens, samt den lätta bildandet av tunn film vid avsättning. Den används också i pekskärmar, elektrokroma, elektroluminiscerande och LCD-skärmar, plasmaskärmar, fältemissionsskärmar, värmereflekterande beläggningar, energieffektiva fönster, gassensorer och solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- NanoTek™ indiumtennoxid kan användas för att ge ledningsförmåga till transparenta beläggningar såsom de på ytan av datorskärmsrör eller på filmerna som används för att producera ledande bildskärmar såsom för interaktiva pekskärmar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Indium tin oxide NanoTek™ |
| Färg | Gul till grön |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 25 g |
| Löslighetsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhet | 99.5% |
| Odör | Odorless |
| Densitet | 7.16 g/mL |
Säkerhet och hantering
- Indium tin oxide, Nanotek
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H372-Orsakar organskador.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
- MIXTURE LIST-Contain: Indium oxide, Tin oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.