Läs mer
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%
Produktkod. 11470910
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470910 100 g 100g
11460910 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11470910 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044927.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtennoxid är en av de mest använda transparenta ledande oxiderna på grund av dess viktiga egenskaper som elektrisk ledningsförmåga och optisk transparens, samt den lätta bildandet av tunn film vid avsättning. Den används också i pekskärmar, elektrokroma, elektroluminiscerande och LCD-skärmar, plasmaskärmar, fältemissionsskärmar, värmereflekterande beläggningar, energieffektiva fönster, gassensorer och solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • NanoTek™ indiumtennoxid kan användas för att ge ledningsförmåga till transparenta beläggningar såsom de på ytan av datorskärmsrör eller på filmerna som används för att producera ledande bildskärmar såsom för interaktiva pekskärmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50926-11-9
Molekylformel InOSn
Molekylvikt (g/mol) 249.527
MDL-nummer MFCD00171662
InChI-nyckel AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC-namn indium;oxotin
LEDER O=[Sn].[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium tin oxide NanoTek™
Färg Gul till grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 7.16 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.