Läs mer
Indium tin oxide, NanoTek∣r, 99.5%
Produktkod. p-7059587
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11460910
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044927.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 50926-11-9 | InOSn | 249.527 g/mol
Indiumtennoxid är en av de mest använda transparenta ledande oxiderna på grund av dess viktiga egenskaper som elektrisk ledningsförmåga och optisk transparens, samt den lätta bildandet av tunn film vid avsättning. Den används också i pekskärmar, elektrokroma, elektroluminiscerande och LCD-skärmar, plasmaskärmar, fältemissionsskärmar, värmereflekterande beläggningar, energieffektiva fönster, gassensorer och solceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • NanoTek™ indiumtennoxid kan användas för att ge ledningsförmåga till transparenta beläggningar såsom de på ytan av datorskärmsrör eller på filmerna som används för att producera ledande bildskärmar såsom för interaktiva pekskärmar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50926-11-9
Molekylformel InOSn
Molekylvikt (g/mol) 249.527
MDL-nummer MFCD00171662
InChI-nyckel AMGQUBHHOARCQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym acmc-1au9m, tin ii oxide indigane
PubChem CID 57350325
IUPAC-namn indium;oxotin
LEDER O=[Sn].[In]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Indium tin oxide NanoTek™
Färg Gul till grön
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Densitet 7.16 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Indium tin oxide, Nanotek
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H372-Orsakar organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Indium oxide, Tin oxide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.