Läs mer
Individual aroclor, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Aroclor 1242
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: n-hexane