Läs mer
Hirschmann™ Individuellt kalibreringscertifikat (DAkkS )
För användning med (utrustning):
Byretter (2 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL)
Graderade pipetter (0,1 mL, 0,2 mL, 0,5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 5 mL, 10 mL, 20 mL, 25 mL, 50 mL)
Mätkolvar (1 ml, 2 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml, 10000 ml)
akku-drive 20 + 50 mL
ceramus och ceramus-classic (fasta volymer 1 till 50 ml)
ceramus och ceramus-klassisk (variabel volym 0,2 till 60 ml)
labopette (fast volym 0,5μ L till 5 ml)
labopette (variabel volym 0,5μ L till 5 ml), labopettor
labopette 12-kanaler (5 till 250μ L)
labopette 8-kanaler (0,5 till 250μ L)
opus 10, 20 + 50 ml
solarus 10 + 20 + 50 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Enskild DAkkS kalibreringscertifikat
- Med serienummer
- Märkning med instrument-ID
- Med DAkkS dokumentation
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | labopette 12-kanaler (5 till 250μ L) |
| Beskrivning | Individuellt kalibreringscertifikat |
| Produkttyp | DakkS certifikat för Hirschmann™ vätskehanteringsanordningar levererade från Hirschmann™ produktion |
| För användning med (applikation) | Hirschmann liquid handling devices delivered from Hirschmann production |