Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass E2
Produktkod. 15505049 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15505049 100 g 1 enhet
15545049 2 kg 1 enhet
15545039 1 g 1 enhet
15535049 1 kg 1 enhet
15525189 10 kg 1 enhet
15565039 5 g 1 enhet
15575039 10 g 1 enhet
15585039 20 g 1 enhet
15595039 50 g 1 enhet
15595059 2 g 1 enhet
15555049 5 kg 1 enhet
15525049 500 g 1 enhet
15515049 200 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 15505049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1413.52 SEK
    1045.00 SEK / Paket med 1
    Save 368.52 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Fisherbrand™ Klass E2 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 rostfritt stål kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 100 g
Massa 100 g
Form Cylindrisk