Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass E2
Produktkod. 15525189 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15525189
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Fisherbrand™ Klass E2 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 rostfritt stål kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 10 kg
Massa 10 kg
Form Cylindrisk