Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass E2
Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | E2 |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (metrisk) | 20 g |
| Massa | 20 g |
| Form | Cylindrisk |