Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass E2 med certifikat
Produktkod. 15545069 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (metrisk):
1 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (metrisk) Förpackningsstorlek
15545069 100 g 1 enhet
15535189 10 kg 1 enhet
15535069 50 g 1 enhet
15575069 1 kg 1 enhet
15585059 1 g 1 enhet
15585069 2 kg 1 enhet
15595069 5 kg 1 enhet
15555069 200 g 1 enhet
15565069 500 g 1 enhet
15525069 20 g 1 enhet
15515069 10 g 1 enhet
15505069 5 g 1 enhet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 15545069
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Fisherbrand™ Klass E2 individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 rostfritt stål kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
Specifikationer
Klassificering E2
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 100 g
Massa 100 g
Form Cylindrisk