Läs mer
Fisherbrand™ Individuella cylindriska kalibreringsvikter av rostfritt stål, klass F1
Produktkod. 15525059 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (metrisk):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. 15525059
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera massor av klass II och III vågar. Fisherbrand™ Cylindriska kalibreringsvikter av klass F1 rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass F2 och för användning med våginstrument med speciell noggrannhet.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Klassificering F1
Material Rostfritt stål
Vikt (metrisk) 100 g
Massa 100 g
Form Cylindrisk